Läs mer
Valproic acid, MedChemExpress
Descripción
Valproic acid (VPA) is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2. Valproic acid activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Valproic acid |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 99-66-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H16O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | VPA 2-Propylpentanoic Acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (693.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.93 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?