missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valproic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Valproate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-6-8(7-5-2)9(10)11-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 158.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?