Läs mer
Valproic Acid, Mikromol™
Beskrivning
Valproic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valproic acid |
| CAS | 99-66-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Valproic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCCC(CCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-propylpentanoic acid |
| Visa mer |