Läs mer
Valproic acid sodium, MedChemExpress
Produktkod. p-200096803
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Produktkod. 16472936
Brand: Medchem Express HY10585A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Valproic acid (Sodium Valproate) sodium is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2.
Valproic acid sodium activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid sodium is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valproic acid sodium
Fysisk form Solid
CAS 1069-66-5
Färg White
Kvantitet 25 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NaO2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Sodium Valproate sodium
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (1504.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])C(CCC)CCC
Molekylvikt (g/mol) 166.19
Formel vikt 166.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.