Learn More
Tocris Bioscience™ Valproic acid, sodium salt
GREENER_CHOICE
Product Code. 18702484
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
18702484 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Product Code. 18702484 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 2815/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    1167.60 SEK / 100mg
    Save 67.40 SEK
    5% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Histone deacetylase inhibitor
Histone deacetylase inhibitor (IC50 = 400 μM) that exhibits anticancer, anti-inflammatory and neuroprotective effects. Displays anticonvulsive activity via an increase in GABA levels and decreases Aα production in animal models of Alzheimer's disease. Also attenuates NMDA-mediated excitation, blocks voltage-gated Na+ channels and modulates firing of neurons. Enables induction of pluripotent stem cells from somatic cells by Oct4 and Sox2. Can induce autophagy by inhibiting inositol synthesis. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Valproic acid, sodium salt
CAS 1069-66-5
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C8H15NaO2
Formel vikt 166.19
Renhet 0.98
Molekylvikt (g/mol) 166.196