Läs mer
Valproic Acid, TRC
Produktkod. 30041032
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041032 10 g
30040917 1 g
30040886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09475010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-66-1
Molekylformel C8 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Synonym Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
IUPAC-namn 2-propylpentanoic acid
LEDER CCCC(CCC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valproic acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Formel vikt 144.115
Procent renhet >95%