Läs mer
Valpromide, Lipomed
Beskrivning
Valpromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propylpentanamide |
| CAS | 2430-27-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Propylpentanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H17 N O |
| Synonym | 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CCCC(CCC)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-propylpentanamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |