Läs mer
Valpromide, MedChemExpress
Produktkod. 16444647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16444647 50 mg
16438738 10 mg
16418846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16444647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2117
MedChemExpress Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Valpromide is an amide derivative of valproic acid and inhibits human epoxide hydrolase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valpromide
CAS 2430-27-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H17NO
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (349.09 mM)
LEDER CCCC(CCC)C(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 143.23
Formel vikt 143.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus