Läs mer
Valrocemide, MedChemExpress
Produktkod. 16455717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455717 5 mg
16442566 25 mg
16439546 50 mg
16432978 10 mg
16414296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16455717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100379
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Valrocemide (TV1901) is a promising antiepileptic drug candidate that shows a broad spectrum of anticonvulsant activity.
Valrocemide (TV1901) is a promising antiepileptic drug candidate that shows a broad spectrum of anticonvulsant activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valrocemide
Fysisk form Solid
CAS 92262-58-3
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H20N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym TV1901
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.30 mM)
LEDER CCCC(CCC)C(NCC(N)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 200.28
Formel vikt 200.28
Procent renhet 98.42%