Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Valsartan
Produktkod. 16554494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16554494 5 g 5g
16544494 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16554494 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465560050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137862-53-4 | C24H29N5O3 | 435.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137862-53-4
Molekylformel C24H29N5O3
Molekylvikt (g/mol) 435.53
InChI-nyckel ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-(N-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-bifenyl]-4-yl]metyl}pentanamido)butansyra
LEDER CCCCC(=O)N(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valsartan
Smältpunkt 117.0°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 435.52
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Valsartan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Valsartan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.