Läs mer
Valsartan-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valsartan-d3 |
| CAS | 1331908-02-1 |
| Molekylformel | C24 H26 D3 N5 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Valsartan D3 (Pentanoyl 5,5,5 D3), N-(1-Oxopentyl-5,5,5-d3)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (2S)-3-Methyl-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl-(5,5,5-trideuteriopentanoyl)amino]butanoic acid, Valsartan-d3, Valsartan-D3 (pentanoyl-5,5,5-D3), (S)-(-)-Valsartan-d3 (ω-valeroyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-methyl-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl-(5,5,5-trideuteriopentanoyl)amino]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.542 |
| Formel vikt | 438.2459 |