Läs mer
Valsartan Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Valsartan Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valsartan Ethyl Ester |
| CAS | 1111177-30-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Valsartan Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H33 N5 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33N5O3/c1-5-7-12-23(32)31(24(18(3)4)26(33)34-6-2)17-19-13-15-20(16-14-19)21-10-8-9-11-22(21)25-27-29-30-28-25/h8-11,13-16,18,24H,5-7,12,17H2,1-4H3,(H,27,28,29,30)/t24-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate |
| Visa mer |