Läs mer
Valsartan, MedChemExpress
Beskrivning
Valsartan (CGP 48933) is an angiotensin II receptor antagonist and has the potential for high blood pressure and heart failure research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valsartan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 137862-53-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CGP 48933 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.61 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |