Läs mer
Valsartan n-Propyl Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H27 N5 O3 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 421.2114 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |