Läs mer
Valsartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valsartan |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 435.227 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |