Läs mer
Gilac™ Ventil 30 L/min. med anslutning för stora volymbehållare från 100 L till 220 L
Produktkod. 17948861
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l/min
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17948861 30 l/min
1 options
Produktkod. 17948861 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G119472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1659.00 SEK
    1168.67 SEK / Paket med 1
    Save 490.33 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Ventil med anslutning för stora volymbehållare från 100 L till 220 L säkerställer dränering med hög hastighet (30 L/minut).
  • Medium ventil för 100 L till 220 L stora volymbehållare.
  • Ventil som säkerställer dränering med hög hastighet - 30 L/minut.
  • Dräneringsrör kan installeras.
  • Skottbeslag krävs, levereras med ventilen.
  • 1 tum BSP kvinnlig anslutning.
  • Borrstorlek: 34 mm
  • OBS: kontrollera att ventilhandtaget roterar utan att slå mot tanken (säkert = borrdjupet är tillräckligt lågt för att handtaget ska passera under tanken).
Specifikationer
Typ Tapp
Kapacitet (metrisk) 30 l/min
För användning med (utrustning) Stora volymbehållare från 100 L till 220 L