Läs mer
Gilac™ Ventil 70 L/min. med anslutning för stora volymbehållare från 310 L till 500 L
Produktkod. 17918901
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 L/min.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17918901 70 L/min.
1 options
Produktkod. 17918901 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G119471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.50 SEK
    1929.14 SEK / Paket med 1
    Save 811.36 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Ventil med anslutning för stora volymbehållare från 310 L till 500 L säkerställer dränering med hög hastighet (70 L/minut).
  • Stor ventil för 310 L eller 500 L stora volymbehållare.
  • Ventil som säkerställer dränering med hög hastighet - 70 L/minut.
  • Dräneringsrör kan installeras.
  • Skottbeslag krävs, levereras med ventilen.
  • 1,5 tum BSP kvinnlig anslutning.
  • Borrstorlek: 48 mm
  • OBS: kontrollera att ventilhandtaget roterar utan att slå mot tanken (säkert = borrdjupet är tillräckligt lågt för att handtaget ska passera under tanken).
Specifikationer
Typ Tapp
Kapacitet (metrisk) 70 L/min.
För användning med (utrustning) Stora volymbehållare från 310 L till 500 L