Läs mer
Hamilton™ VENTIL, HV, 3-2-Y, PSD/4
Beskrivning
- CTFE (klortrifluoretylen) konstruktion
- Hög kompressionshållfasthet
- Låg gaspermeabilitet
- Mekaniskt, kemiskt, termiskt resistent
- Lämplig för PSD/4 kompakt sprutpump
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | PSD/4 kompakt sprutpump |
| Typ | 3-2-Y ventil |