Beskrivning
- Idealisk för processanläggningstillämpningar på luftprovtagningsutrustning, gasanalysatorer och kemikaliematningssystem för vattenbehandling
- Integrerad precisionsventil möjliggör exakt manuellt flöde över hela skalan
- Den flexibla designen möjliggör panel- eller bänkmontering
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flödesmätare |
| Noggrannhet | ±5 % (full skala) |
| Luftflödeshastighet | 2000 till 25 000 ml/min |
| Material för fodral | Akryl |
| Flytmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Höjd (metrisk) | 25.4 mm |
| Material för inre delar | Förkromad mässing |
| Repeterbarhet | ±0,5 % (full skala) |
| Bredd (metrisk) | 101.6 mm |
| skala | 50 mm |
| Visa mer |