Läs mer
Vamidothion 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323360
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323360 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30323360 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17900000AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vamidothion
CAS 2275-23-2
Analyt- eller komponentnamn Vamidothion
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H18 N O4 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl S-[2-[[1-Methyl-2-(methylamino)-2- oxoethyl]thio]ethyl] Ester, Bamidothion, Dimethyl S-[2-(1-Methylcarbamoyl- ethylthio)ethyl] Phosphorothiolate, Kilval, O,O-Dimethyl S-[2-(1-Methylcarbamoylethylthio)ethyl] Phosphorothioate, RP 9895, Vamidoate, XMC;
InChI formel InChI=1S/C8H18NO4PS2/c1-7(8(10)9-2)15-5-6-16-14(11,12-3)13-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CNC(=O)C(C)SCCSP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn 2-(2-dimethoxyphosphorylsulfanylethylsulfanyl)-N-methylpropanamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 287.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 287.0415 g/mol