missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vamidothion-sulfone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319993
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319993 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319993 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17900007AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vamidothion-sulfon
CAS 70898-34-9
Analyt- eller komponentnamn Vamidothion-sulfon
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H18 N O6 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
LEDER CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn 2-(2-dimethoxyphosphorylsulfanylethylsulfonyl)-N-methylpropanamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 319.335
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 319.031 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.