Läs mer
Vamidothion-sulfone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vamidothion-sulfon |
| CAS | 70898-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Vamidothion-sulfon |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H18 N O6 P S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10) |
| LEDER | CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 2-(2-dimethoxyphosphorylsulfanylethylsulfonyl)-N-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.335 |
| Visa mer |