Läs mer
Buerkle™ Vampire provtagningsenhet
Produktkod. 10749222 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,0 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10749222 2,0 l/min Varje
1 options
Produktkod. 10749222 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18900.00 SEK
    14146.93 SEK / Paket med 1
    Save 4753.07 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Transportabel slangpump för vätskor, oberoende av nätström. Idealisk för provtagning från cylindrar, tankar, brunnar, vattenavskiljare och avlopps- och reningssystem. Vampire är förpackad i en praktisk transportväska med: drivenhet, två laddningsbara batterier, batteriladdare, LED-lampa, flaskhållare, flaska LDPE 250 ml, slangpump och 5 m slang tillverkad av PE.
Idealisk för provtagning från cylindrar, tankar, brunnar, vattenavskiljare och avlopps- och reningssystem. Vampire är förpackad i en praktisk transportväska med en drivenhet (12 V), två laddningsbara batterier, batteriladdare, flaskhållare, en LDPE 250 ml flaska, slangpump och 5 m slang av PE.
  • Enkel att rengöra, vätska är endast i kontakt med slangen
  • Oberoende av nätström med uppladdningsbara batterier och laddare, inklusive reservbatteri
  • Provtagning direkt i den ursprungliga provflaskan
  • Sughöjd upp till 5m
  • Även lämplig för förorenade ämnen eller medier som innehåller partiklar
  • God kemikaliebeständighet
  • Bra leveranshastighet upp till 2,0 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Akryl
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Transportabel slangpump
Inkluderar Transportväska med drivenhet (12 V), två laddningsbara batterier, batteriladdare, flaskhållare, en LDPE 250 ml flaska, slangpump och 5 m slang av PE
Kapacitet (metrisk) 2,0 l/min
För användning med (applikation) Idealisk för provtagning från cylindrar, tankar, brunnar, vattenavskiljare och avlopps- och reningssystem. Även lämplig för förorenade ämnen eller media som innehåller partiklar. God kemikaliebeständighet