Läs mer
Vanadinkarbid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4904567
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11376508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012141.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12070-10-9 | CV | 62.95 g/mol
Vanadinkarbid används som tillsats till volframkarbid för att finföra karbidkristallerna för att förbättra kermeternas egenskaper. Det används i skärande verktyg och stålindustrin. Används som material för forskning inom elektronik. Använda anodmaterial för litiumjonbatterier och i superkondensatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-10-9
Molekylformel CV
Molekylvikt (g/mol) 62.95
MDL-nummer MFCD00049698
InChI-nyckel ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynevanadiumylium
LEDER [C-]#[V+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium carbide
Smältpunkt 2810°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 62.95
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium carbide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Vanadium carbide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.