Läs mer
Vanadinklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium Chloride |
| CAS | 7718-98-1 |
| Molekylformel | VCl3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Vanadium Trichloride, Vanadium(3+) Chloride, Vanadium(III) Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| LEDER | Cl[V](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | Trikloroovanadium |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.3 |
| Formel vikt | 155.8505 |