Läs mer
Vanadinfolie, 0,127 mm tjock, 99,8 % (metallbas)
Produktkod. 11311319
Change view
Kvantitet:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311319 50 x 100 mm Varje
11321319 100 x 200 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013783.FY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2003.03 SEK
    1798.65 SEK / Paket med 1
    Save 204.38 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Form: ca 3,87g/50x100mm | CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-62-2
Molekylformel V
Molekylvikt (g/mol) 50.94
MDL-nummer MFCD00011453
InChI-nyckel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-namn vanadin
LEDER [V]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium
Färg Silver till grått
Utseende Silver Gray foil
Densitet 6.11g/cm3
Kvantitet 50 x 100 mm
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.8% (Metals basis)
Form Foil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.