Läs mer
Vanadium(III) 2,4-pentanedionat, vanligtvis 97 %
Produktkod. 11388217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388217 5 g 5g
11378217 25 g 25g
11368217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022940.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13476-99-8 | C15H21O6V | 348,27 g/mol
Vanadin(III) 2,4-pentandionat används som homogen katalysator, primära och sekundära intermediärer, laboratoriekemikalier och tillverkning av ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13476-99-8
Molekylformel C15H21O6V
Molekylvikt (g/mol) 348.27
MDL-nummer MFCD00000033
InChI-nyckel ZVFSRLXFKIWGRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Vanadium(III) acetylacetonate
PubChem CID 122198782
IUPAC-namn (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on; vanadin
LEDER [V+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3285
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten 2g/L, toluen, etanol, aceton.
Formel vikt 348.27
Procent renhet 97% (vanligtvis)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.