Läs mer
Vanadium(III) bromide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11344929
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344929 10 g 10g
11334929 2 g 2g
11324929 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 081135.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13470-26-3 | Br3V | 290.654 g/mol
Vanadin(III)bromid används som katalysator för C( sp3 )-H-fluoreringsreaktioner, speciellt bensylfluorering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13470-26-3
Molekylformel Br3V
Molekylvikt (g/mol) 290.654
MDL-nummer MFCD00049695
InChI-nyckel ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v
PubChem CID 83509
IUPAC-namn tribromovanadium
LEDER [V](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) bromide
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and tetrahydrofuran.
Formel vikt 290.67
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.00^1^8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.