Läs mer
Vanadium(III) bromide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4408203
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11334929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081135.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13470-26-3 | Br3V | 290.654 g/mol
Vanadin(III)bromid används som katalysator för C( sp3 )-H-fluoreringsreaktioner, speciellt bensylfluorering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13470-26-3
Molekylformel Br3V
Molekylvikt (g/mol) 290.654
MDL-nummer MFCD00049695
InChI-nyckel ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v
PubChem CID 83509
IUPAC-namn tribromovanadium
LEDER [V](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) bromide
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and tetrahydrofuran.
Formel vikt 290.67
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.00^1^8 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.