Läs mer
Vanadium(III)klorid, 97 %
Produktkod. 10791851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10791851 100 g Glasflaska 100g
10741145 5 g Glasflaska 5g
10184020 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10791851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197001000
 Begränsad artikel
I lager
Vanadium(III)klorid, 97 %, Cl3V, CAS-nummer-7718-98-1, Vanadintriklorid, 100 g, 96 % min. (Argentometri), Svart till Blå, 3,0000 g/ml, 231-744-6, 13 289, 157,3, GHS Signalord: Fara | CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-98-1
Molekylformel Cl3V
Molekylvikt (g/mol) 157.29
MDL-nummer MFCD00011454
InChI-nyckel HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trichloride
PubChem CID 62647
IUPAC-namn triklorovanadium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) chloride
Smältpunkt 250,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Svart till blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Linjär formel VCl3
Fieser 13,289
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kraftig reaktion. Andra lösligheter: lösliga i absalkohol och eter
Formel vikt 157.3
Procent renhet 97%
Förpackning Glasflaska
Densitet 3, 3.0000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.