Läs mer
Vanadin(III)klorid, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408204
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11321579
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014039.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157.29 g/mol
Vanadin(III)klorid fungerar som en mellanprodukt vid organisk syntes och vid tillverkning av organiska lysdioder. Det fungerar som en prekursor till andra vanadin(III)-komplex. Vidare används det vid framställning av vanadindiklorid och organovanadiumföreningar. Utöver detta fungerar den som en katalysator vid framställning av etenpropendienmonomergummi och polyeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-98-1
Molekylformel Cl3V
Molekylvikt (g/mol) 157.29
MDL-nummer MFCD00011454
InChI-nyckel HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 62647
IUPAC-namn triklorovanadium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) chloride
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons.
Formel vikt 157.3
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 3 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.