Läs mer
Vanadium(III) fluoride, 98%
Produktkod. p-7080350
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11314919
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081115.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10049-12-4 | F3V | 107.94 g/mol
Anställd i syrekänsliga applikationer, såsom metallproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-12-4
Molekylformel F3V
Molekylvikt (g/mol) 107.94
MDL-nummer MFCD00042553
InChI-nyckel PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trifluoride
IUPAC-namn vanadin(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[V+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium (III) fluoride
Smältpunkt ≥1406°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,9922
Löslighetsinformation Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Formel vikt 107.94
Procent renhet 98%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.363 g/mL at 19°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.