Läs mer
Vanadin(III)oxid, 99,7 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11355647
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355647 100 g 100g
11345647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043377.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadin(III)oxid katalyserar de direkta fluoreringsreaktionerna. Den används vid beläggning av kolnanorör och som elektrod i litiumjonbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-34-7
Molekylformel O3V2
Molekylvikt (g/mol) 149.88
MDL-nummer MFCD00011455
InChI-nyckel KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
IUPAC-namn oxo(oxovanadiooxi)vanadin
LEDER O=[V]O[V]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) oxide
Smältpunkt 1970°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.7% (metals basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 149.88
Densitet 4.87
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.