Läs mer
Vanadium(IV) chloride, 99+%
Produktkod. 10742301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10742301
Brand: Thermo Scientific Acros 299690250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7632-51-1
Molekylformel Cl4V
Molekylvikt (g/mol) 192.75
MDL-nummer MFCD00061343
InChI-nyckel JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Synonym vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
PubChem CID 24273
IUPAC-namn tetrachlorovanadium
LEDER Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 153.0°C
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) chloride
Smältpunkt -20.5°C
Namnnotering 99+%
Färg Brown-Red
Fysisk form Liquid
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min. (VCl4)
Linjär formel VCl4
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Formel vikt 192.75
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glass bottle
Densitet 1.82, 1.8200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(IV) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.