Läs mer
Vanadin(IV)etioporfyrin III-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411547
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411547 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15411547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039586.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15709-03-2 | C32H38Cl2N4OV | 616.53 g/mol
Vanadin(IV)-etioporfyrin III-oxid används för att kontrollera infångningseffektiviteten hos det externa AlO x- skiktet i AlO x- beläggning av ultrastabil zeolit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) etioporphyrin III oxide
CAS 15709-03-2
Färg Lila
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C32H38Cl2N4OV
MDL-nummer MFCD00058901,MFCD00058901
Synonym oxovanadium 2+ ;2,7,12,17-tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin-22,24-diide
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel LLVNESQRTPCYSP-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.Cl.O=[V].CCC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(CC)C(C)=C([N-]5)C=C1[N-]2)C(C)=C4CC)C(C)=C3CC
IUPAC-namn 5,10,15,20-tetraetyl-4,9,14,19-tetrametyl-21,22,23,24-tetraazapentacyklo[16.2.1.1³, ⁶,1⁸,11,113,11]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undekaen-21,22-diid oxovanadiumdihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 616.53
PubChem CID 131699178
Formel vikt 543.61
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.