Läs mer
Vanadin(IV)fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327247 5 g 5g
11317247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011543.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-16-8
Vanadin(IV)fluorid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-16-8
MDL-nummer MFCD00042554
Synonym vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) fluoride
Smältpunkt 325°C (decomposition)
Färg Gul till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Linjär formel VF4
UN-nummer UN2923
Löslighetsinformation Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
Formel vikt 126.94
Procent renhet 95%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.975 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.