Läs mer
Vanadin(IV)oxid, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408207
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11308237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022957.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12036-21-4 | O2V | 82.94 g/mol
Vanadin(IV)oxid används i kemiska sensorer, energibesparande beläggningar, transparenta ledare och kopplingsmaterial. Den fungerar som en stationär optisk slutare, optiska modulatorer, kameror och datalagring. Som infraröda modulatorer används den för missilstyrningssystem. Tunna filmer gjorda av vanadindioxid kan användas i elektrooptiska switchar, mikrooptiska switchar, passiva smarta radiatorer och solskydd för rymdfarkoster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-21-4
Molekylformel O2V
Molekylvikt (g/mol) 82.94
MDL-nummer MFCD00049702
InChI-nyckel GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82849
ChEBI CHEBI:30047
IUPAC-namn dioxovanadium
LEDER O=[V]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) oxide
Smältpunkt 1967°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 82.94
Densitet 4.339 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(IV) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Vanadium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.