Läs mer
Vanadium(IV) Oxide Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15819640
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819640 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15819640 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8085050100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 3153-26-2
Smältpunkt 243°C to 246°C
MDL-nummer MFCD00000032
Kvantitet 100 g
Synonym Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide, Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
Molekylvikt (g/mol) 265.16