Läs mer
Vanadium(IV)oxid acetylacetonat, TRC
Produktkod. 30449561
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30449561 10 g
1 options
Produktkod. 30449561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09636010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) Oxide Acetylacetonate
CAS 3153-26-2
Molekylformel C10H14O5V
Kvantitet 10 g
Synonym Bis(2,4-pentanedionato)oxovanadium, Bis(2,4-pentanedionato)oxovanadium(IV), Bis(acetylacetonato)oxovanadium, Bis(acetylacetonato)oxovanadium(IV), Bis(acetylacetonato)oxyvanadium, NSC 116105, NSC 4659, NSC 52327, Nacem Vanadyl, Oxobis(2,4-pentanedionato)vanadium, Oxobis(acetylacetonato)vanadium, Oxovanadium(II) Acetylacetonate, Vanadium Oxide Acetylacetonate, Vanadium(IV) Bis(acetylacetonato)(oxo), Vanadium(IV) Oxide Bis(2,4-pentanedionate), Vanadyl Acetylacetonate, Vanadyl Bis(2,4-pentanedionate), Vanadyl Bis(acetylacetonate), VoAA
InChI formel InChI=1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
LEDER CC(=O)\C=C(\C)/O[V](=O)O\C(=C/C(=O)C)\C
IUPAC-namn oxo-bis[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]vanadin
Molekylvikt (g/mol) 265.16
Formel vikt 265.0281