Läs mer
Vanadium(IV)oxid bis(2,4-pentanedionat)
Produktkod. 11374919
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374919 10 g 10g
11384919 50 g 50g
11394919 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 081119.09
 Begränsad artikel
I lager
Som katalysator, som syntesintermediär, som färgtork och som pigment | CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265,16 g/mol
Används som katalysator, som syntesmellanprodukt, som färgtork och som pigment. Det används i organisk kemi som ett reagens vid epoxidering av allylalkoholer i kombination med tert-butylhydroperoxid (TBHP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3153-26-2
Molekylformel C10H14O5V
Molekylvikt (g/mol) 265.16
MDL-nummer MFCD00000032
InChI-nyckel JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC-namn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;vanadin(2+);hydrat
LEDER O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kokpunkt 140°C (13mmHg)
Kemiskt namn eller material Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smältpunkt 256°C to 259°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3285
Löslighetsinformation Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Formel vikt 265.16
Densitet 1.4 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.