Läs mer
Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314497
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314497 500 mg 500mg
11460231 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039583.ME
Request Bulk or Custom Format
Det används för forskning inom katalys. Tunna filmer av VOTPP kan användas för att detektera metangas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14705-63-6
Molekylformel C44H30N4O2V
Molekylvikt (g/mol) 697.692
MDL-nummer MFCD00012154
InChI-nyckel LRQXAIDMLNPKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine vanadium iv oxide
PubChem CID 131699123
IUPAC-namn syre(2-);5,10,15,20-tetrafenyl-21,22-dihydroporfyrin;vanadin(4+)
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[O-2].[O-2].[V+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Färg Lila
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 679.67
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.