Läs mer
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4782225
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11386098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011090.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadin(IV)sulfatoxidhydrat används som en katalysator för oxidativ aromatisering av cyklohexenon. Det används också som en komponent i vissa kosttillskott. Det är en av mellanprodukterna under utvinningen av vanadin från petroleumrester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123334-20-3
Molekylformel O5SV
Molekylvikt (g/mol) 163.00
MDL-nummer MFCD00149933
InChI-nyckel UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
LEDER O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn oxovanadiumbis(ylium)sulfat
Formel vikt 163.00 (Anhydrous)
Densitet 2.5
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.