Läs mer
Vanadium(IV,V) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7049804
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11378227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022956.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12037-42-2
Molekylformel O13V6
Molekylvikt (g/mol) 513.64
MDL-nummer MFCD00064848
InChI-nyckel FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
IUPAC-namn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium;dioxovanadium
LEDER O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(IV,V) oxide
Smältpunkt ∼1500°C
Färg Svart-Blå
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3285
Löslighetsinformation Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Formel vikt 513.64
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 3.91 g/mL