Läs mer
Vanadium Pentoxide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15578274 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578274 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15578274 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 420701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium Pentoxide
CAS 1314-62-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel O5V2
MDL-nummer MFCD00011457
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
InChI-nyckel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[V](=O)O[V](=O)=O
IUPAC-namn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Molekylvikt (g/mol) 181.88
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
Formel vikt 181.88
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 3.36kg