Läs mer
Vanadium Pentoxide, Pure, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1750°C |
| Smältpunkt | 690°C |
| Färg | Amber |
| pH | 4 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 181.88g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Ångtryck | 0.0443 hPa 700 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Vanadium(V) oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet på eller via amning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H362-Kan skada spädbarn som ammas.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .