Läs mer
Vanadin-slug, 6,35 mm (0,25 tum) diameter x 12,7 mm (0,50 tum) lång, 99,8 % (metallbas)
Produktkod. 11396068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396068 50 g 50g
11386068 10 g 10g
11376068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011068.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-62-2
Molekylformel V
Molekylvikt (g/mol) 50.94
MDL-nummer MFCD00011453
InChI-nyckel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-namn vanadin
LEDER [V]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium slug
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter x 12,7 mm (0,50 tum) i längd
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Vikt ≈2,5 g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.