Läs mer
Vanadinlösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7697-37-2 |
| Molekylformel | HNO3 |
| Koncentration | 100 mg/L |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| InChI-nyckel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O[N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | salpetersyra |
| Lösningsmedel eller matris | Salpetersyra |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ICP Standard Solution (ICP & ICP-MS). Vanadium (V) 100mg/l in HNO
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium metavanadate, nitric acid