Läs mer
Vanadin Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| V | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7440-62-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Analyscertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels. |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Molekylformel | V |
| MDL-nummer | MFCD00011453 |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI-nyckel | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [V] |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning