Läs mer
Vanadiumstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml V(3+) i 2 % HNO3
Produktkod. 10286630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10286630 100 ml 100ml
10480661 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10286630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196431000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium standard solution
Namnnotering 1 mg/ml V in 2% HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Fysisk form Lösning
Molekylformel V
Koncentration 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
MDL-nummer MFCD00011453
Löslighet Miscible with water
InChI-nyckel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [V]
IUPAC-namn vanadin
Molekylvikt (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Kvantitet 100 ml
ChEBI CHEBI:35170
Formel vikt 50.94
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.