Läs mer
Vanadium(V) oxide, 99.2%
Produktkod. 11386108
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386108 25 g 25g
11376108 250 g 250g
11366108 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011093.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Som en oxidationskatalysator, i eldfasta material, som ett keramiskt färgämne, vid tillverkning av vanadinsalter och som ett färgämne. Vanadinpentoxid är föregångaren till legeringar av vanadin. Det används ofta som en industriell katalysator vid tillverkning av svavelsyra, maleinsyraanhydrid, ftalsyraanhydrid, adipinsyra, akrylsyra, oxalsyra och antrakinon. Den kan användas som detektormaterial i bolometrar och mikrobolometermatriser för värmeavbildning, och som en etanolsensor i ppm (parts per million) nivåer. Det används också i vanadin redoxbatterier, som används för energilagring i kraftanläggningar, som vindkraftsparker. Dessutom används det som keramiskt färgämne, som färgämne och även som detektormaterial i bolometrar inom termisk avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Som oxidationskatalysator, i eldfasta material, som keramiskt färgämne, vid tillverkning av vanadinsalter och som färgämne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-62-1
Molekylformel O5V2
Molekylvikt (g/mol) 181.88
MDL-nummer MFCD00011457
InChI-nyckel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
LEDER O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1750°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Vanadium(V) oxide
Smältpunkt 690°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2862
Merck Index 14,9921
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in acids and alkalies.
IUPAC-namn dioxovanadiooxi(dioxo)vanadin
Formel vikt 181.88
Procent renhet 99.2%
Odör Odorless
Densitet 3.357 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(V) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.